ENAH3035E776
Enamine
8-chloro-3-methoxy-1,7-naphthyridine
Réf. du fournisseur: EN300-6498354-50MG
391,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6498354-50MG
391,30 €
Iupac Name
8-chloro-3-methoxy-1,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O/c1-13-7-4-6-2-3-11-9(10)8(6)12-5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
XZYMYAWZLXRXCR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498354