Key Documents
ENAH3035E56A
Enamine
5-(trifluoromethyl)pyrazin-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-2-pyrazinol
Inchi Code
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-10-4(11)2-9-3/h1-2H,(H,10,11)
Clé InChI
FZBNWYMJWPBFAS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496107
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496107