Principaux documents
ENAH3035E45B
Enamine
1-(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indazol-6-amine
50 MG
317,20 €
100 MG
473,20 €
250 MG
674,70 €
500 MG
1 062,10 €
1 G
1 361,10 €
2.5 G
2 668,90 €
5 G
3 948,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-6495313-50MG
317,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
317,20 €
100 MG
473,20 €
250 MG
674,70 €
500 MG
1 062,10 €
1 G
1 361,10 €
2.5 G
2 668,90 €
5 G
3 948,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6495313-50MG
317,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
1-(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indazol-6-amine
Inchi Code
1S/C11H12F3N3/c12-11(13,14)4-1-5-17-10-6-9(15)3-2-8(10)7-16-17/h2-3,6-7H,1,4-5,15H2
Clé InChI
BLHHTSUTXHIVAL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495313
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495313