Principaux documents
ENAH3035E44C
Enamine
4-(3-chlorophenoxy)butanenitrile
100 MG
116,50 €
250 MG
146,40 €
500 MG
233,50 €
1 G
327,10 €
2.5 G
597,50 €
5 G
861,40 €
10 G
1 256,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-6492681-100MG
116,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
116,50 €
250 MG
146,40 €
500 MG
233,50 €
1 G
327,10 €
2.5 G
597,50 €
5 G
861,40 €
10 G
1 256,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6492681-100MG
116,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(3-chlorophenoxy)butanenitrile
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c11-9-4-3-5-10(8-9)13-7-2-1-6-12/h3-5,8H,1-2,7H2
Clé InChI
MQFQUIIIMDMFLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492681
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492681