Principaux documents
ENAH3035E39E
Enamine
N-[4-(4-tert-butylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-chloroacetamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.29
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-(4-(tert-butyl)phenyl)thiazol-2-yl)-2-chloroacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17ClN2OS.ClH/c1-15(2,3)11-6-4-10(5-7-11)12-9-20-14(17-12)18-13(19)8-16;/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,17,18,19);1H
Clé InChI
WTJYVQSVXUQSHA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494382
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494382