Principaux documents
ENAH3035E36C
Enamine
[5-(iodomethyl)oxolan-3-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.06
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-(iodomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H11IO2/c7-2-6-1-5(3-8)4-9-6/h5-6,8H,1-4H2
Clé InChI
MDYCYZOFWQOLMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494158