Principaux documents
ENAH3035E313
Enamine
4-(2-methylbutan-2-yl)cyclohexane-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-tert-pentylcyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H21N/c1-4-12(2,3)11-7-5-10(9-13)6-8-11/h10-11H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
YGOQJPOQECSGQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493761
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493761