Principaux documents
ENAH3035E2E8
Enamine
4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-8-2-4-9(5-3-8,7(10)11)12-6-8/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
XZUJGDIGSWYGJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493487
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493487