Principaux documents
ENAH3035E2E1
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde hydrochloride
100 MG
386,10 €
250 MG
549,90 €
500 MG
869,70 €
1 G
1 114,10 €
2.5 G
2 184,00 €
5 G
3 229,20 €
10 G
4 789,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-6492258-100MG
386,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
386,10 €
250 MG
549,90 €
500 MG
869,70 €
1 G
1 114,10 €
2.5 G
2 184,00 €
5 G
3 229,20 €
10 G
4 789,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6492258-100MG
386,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H10N2O.ClH/c1-13-7-11(6-12-13)10-4-2-3-9(5-10)8-14;/h2-8H,1H3;1H
Clé InChI
LVMVOWHQKQNENX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492258
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492258