Principaux documents
ENAH3035E2CB
Enamine
2,2-dimethyloxan-3-amine hydrochloride
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
1 G
1 662,70 €
2.5 G
3 257,80 €
5 G
4 820,40 €
10 G
7 148,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-6492178-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
1 G
1 662,70 €
2.5 G
3 257,80 €
5 G
4 820,40 €
10 G
7 148,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6492178-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-dimethyltetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-7(2)6(8)4-3-5-9-7;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KSXMNSUYYZMFOE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492178
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492178