Principaux documents
ENAH3035E2B6
Enamine
2-methyl-4-(2-methylphenyl)phenol
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1 211,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-6492079-100MG
172,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
172,90 €
250 MG
247,00 €
500 MG
462,80 €
1 G
617,50 €
2.5 G
1 211,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6492079-100MG
172,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2',3-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-ol
Inchi Code
1S/C14H14O/c1-10-5-3-4-6-13(10)12-7-8-14(15)11(2)9-12/h3-9,15H,1-2H3
Clé InChI
YAIFKUYPOJMOFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492079
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492079