Key Documents
ENAH3035E24B
Enamine
(4-chlorophenyl)[6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.69
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C13H11ClF2N2O/c14-10-4-1-8(2-5-10)12(17)9-3-6-11(18-7-9)19-13(15)16/h1-7,12-13H,17H2
Clé InChI
WXIUSTRZTSMGNF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491640
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491640