Principaux documents
ENAH3035DF1E
Enamine
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.71
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15N.ClH/c1-11(12)7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11;/h2-5H,6-8,12H2,1H3;1H
Clé InChI
PSVAEWNSZNVLJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490854
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6490854