Principaux documents
ENAH3035DE75
Enamine
ethyl 3,3-dimethyl-2-[(prop-2-en-1-yloxy)methyl]butanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.3
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-((allyloxy)methyl)-3,3-dimethylbutanoate
Inchi Code
1S/C12H22O3/c1-6-8-14-9-10(12(3,4)5)11(13)15-7-2/h6,10H,1,7-9H2,2-5H3
Clé InChI
IOWZYXYDFMHQIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489766
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489766