Principaux documents
ENAH3035DE3D
Enamine
octahydro-1H-2-benzopyran-6-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro MDL:
Iupac Name
octahydro-1H-isochromen-6-ol
Inchi Code
1S/C9H16O2/c10-9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9/h7-10H,1-6H2
Clé InChI
UUEJVLZPIKOXDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489177
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489177