Principaux documents
ENAH3035DA55
Enamine
methyl pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Pf
137-138
Iupac Name
methyl pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-4-10-11-3-2-9-5-7(6)11/h2-5H,1H3
Clé InChI
WYJOSLTYQGWJBW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5127305
Melting Point
137-138
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5127305