Key Documents
ENAH3035D8B5
Enamine
N1-(naphthalen-1-yl)propane-1,3-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.28
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~-(1-naphthyl)-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C13H16N2/c14-9-4-10-15-13-8-3-6-11-5-1-2-7-12(11)13/h1-3,5-8,15H,4,9-10,14H2
Clé InChI
NETWUUKWXREPEI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4223205
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4223205