Principaux documents
ENAH3035D823
Enamine
tert-butyl 3-hydroxy-8-thia-4,6,11-triazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2,4,6-tetraene-11-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.37
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-3,5,6,8-tetrahydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(4H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17N3O3S/c1-14(2,3)20-13(19)17-5-4-8-9(6-17)21-12-10(8)11(18)15-7-16-12/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,16,18)
Clé InChI
XXJZEGQEPZVPBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3429461
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3429461