Principaux documents
ENAH3035D3FA
Enamine
4,8-dichloro-7-methoxypyrido[4,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.05
Numéro MDL:
Iupac Name
4,8-dichloro-7-methoxypyrido[4,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H5Cl2N3O/c1-14-8-5(9)6-4(2-11-8)7(10)13-3-12-6/h2-3H,1H3
Clé InChI
NQEGCHRWOKXVHC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725037
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725037