Principaux documents
ENAH3035D3AF
Enamine
3-(7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.21
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(7-hydroxy-2-oxo-2H-chromen-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H10O5/c13-9-3-1-7-5-8(2-4-11(14)15)12(16)17-10(7)6-9/h1,3,5-6,13H,2,4H2,(H,14,15)
Clé InChI
FBXYNMKDABFEMQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716470
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716470