Principaux documents
ENAH3035D294
Enamine
lithium(1+) ion 2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfinate
50 MG
668,20 €
100 MG
873,60 €
250 MG
1 246,70 €
500 MG
1 964,30 €
1 G
2 519,40 €
2.5 G
4 936,10 €
5 G
7 306,00 €
10 G
10 831,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-749366-50MG
668,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
668,20 €
100 MG
873,60 €
250 MG
1 246,70 €
500 MG
1 964,30 €
1 G
2 519,40 €
2.5 G
4 936,10 €
5 G
7 306,00 €
10 G
10 831,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-749366-50MG
668,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium 2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfinate
Inchi Code
1S/C7H6F3NO3S.Li/c1-14-6-5(15(12)13)2-4(3-11-6)7(8,9)10;/h2-3H,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1
Clé InChI
PTBITYIAHCQBQR-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749366
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-749366