Principaux documents
ENAH3035D28D
Enamine
4-bromo-2,5-dimethylpyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2,5-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c1-4-3-8-5(2)9-6(4)7/h3H,1-2H3
Clé InChI
UUAFIRXPEOPWKI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747227
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-747227