Principaux documents
ENAH3035CA7F
Enamine
1-(pyrazin-2-yl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-pyrazinyl)proline
Inchi Code
1S/C9H11N3O2/c13-9(14)7-2-1-5-12(7)8-6-10-3-4-11-8/h3-4,6-7H,1-2,5H2,(H,13,14)
Clé InChI
IQKQAXJPKITSCC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104892
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104892