Principaux documents
ENAH2C558834
Enamine
4-(morpholin-4-yl)quinazoline-7-carboxylic acid
100 MG
361,40 €
250 MG
517,40 €
500 MG
812,50 €
1 G
1 042,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-6486478-100MG
361,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
361,40 €
250 MG
517,40 €
500 MG
812,50 €
1 G
1 042,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6486478-100MG
361,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(4-morpholinyl)-7-quinazolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13N3O3/c17-13(18)9-1-2-10-11(7-9)14-8-15-12(10)16-3-5-19-6-4-16/h1-2,7-8H,3-6H2,(H,17,18)
Clé InChI
XQJHISFKIXDERQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486478
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486478