Principaux documents
ENAH2C5585A8
Enamine
rac-methyl (4aR,7aS)-octahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-4a-carboxylate
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
5 G
3 486,60 €
10 G
5 168,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-6488908-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
5 G
3 486,60 €
10 G
5 168,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6488908-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl (4aS,7aR)-octahydro-4aH-cyclopenta[b]pyridine-4a-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-13-9(12)10-5-2-4-8(10)11-7-3-6-10/h8,11H,2-7H2,1H3/t8-,10+/m1/s1
Clé InChI
QEBLUEAHTWJGPB-SCZZXKLOSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488908
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488908