Principaux documents
ENAH2C55859C
Enamine
3-(azetidin-3-yl)prop-2-ynoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.59
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(azetidin-3-yl)propiolic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7NO2.ClH/c8-6(9)2-1-5-3-7-4-5;/h5,7H,3-4H2,(H,8,9);1H
Clé InChI
VBXZEPIHXKJTKX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488817
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488817