Principaux documents
ENAH2C55852D
Enamine
lithium(1+) ion 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1H-imidazole-2-carboxylate
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1 167,40 €
2.5 G
2 288,00 €
5 G
3 383,90 €
10 G
5 018,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-6487389-100MG
403,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1 167,40 €
2.5 G
2 288,00 €
5 G
3 383,90 €
10 G
5 018,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6487389-100MG
403,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium 1-(4-methoxybenzyl)-1H-imidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O3.Li/c1-17-10-4-2-9(3-5-10)8-14-7-6-13-11(14)12(15)16;/h2-7H,8H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1
Clé InChI
UFZFQDOJVRXPGE-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487389
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487389