Principaux documents
ENAH2C5582A5
Enamine
5-amino-2-[(4-methoxyphenyl)methyl]pentanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.76
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-2-(4-methoxybenzyl)pentanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO3.ClH/c1-17-12-6-4-10(5-7-12)9-11(13(15)16)3-2-8-14;/h4-7,11H,2-3,8-9,14H2,1H3,(H,15,16);1H
Clé InChI
ZSDDPZBDSDBCJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482945
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482945