Key Documents
ENAH2C55829F
Enamine
tert-butyl 3-oxo-octahydro-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxooctahydro-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)14/h9-10H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
RFOYQHUATFKSIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478219
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478219