Key Documents
ENAH2C55820F
Enamine
rac-(1R,2R,4S)-2-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S,2S,4R)-2-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-8(7(9)10)4-5-2-3-6(8)11-5/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,9,10)/t5-,6+,8+/m1/s1
Clé InChI
MGBWQWATKAXZEU-CHKWXVPMSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482359
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482359