ENAH2C55806F
Enamine
2-(4-methylpyrimidin-2-yl)propan-2-amine dihydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-6479746-100MG
399,10 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6479746-100MG
399,10 €
Iupac Name
2-(4-methylpyrimidin-2-yl)propan-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.2ClH/c1-6-4-5-10-7(11-6)8(2,3)9;;/h4-5H,9H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
KGECBJUQEXSDAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479746