Principaux documents
ENAH2C55804B
Enamine
(3S)-3-(tert-butoxy)piperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.72
Numéro MDL:
Iupac Name
(S)-3-(tert-butoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19NO.ClH/c1-9(2,3)11-8-5-4-6-10-7-8;/h8,10H,4-7H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1
Clé InChI
ZZCPQUPKEXMJCQ-QRPNPIFTSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482946
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482946