Principaux documents
ENAH2C55802E
Enamine
7-benzyl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione hydrochloride
100 MG
348,40 €
250 MG
499,20 €
500 MG
786,50 €
1 G
1 006,20 €
2.5 G
1 973,40 €
5 G
2 921,10 €
10 G
4 332,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-6482592-100MG
348,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
348,40 €
250 MG
499,20 €
500 MG
786,50 €
1 G
1 006,20 €
2.5 G
1 973,40 €
5 G
2 921,10 €
10 G
4 332,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.74
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6482592-100MG
348,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-benzyl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO3.ClH/c16-12-8-14(13(17)18-12)6-7-15(10-14)9-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5H,6-10H2;1H
Clé InChI
MAGXESFJNXRWLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482592
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482592