Principaux documents
ENAH2C557FFB
Enamine
tert-butyl 8-amino-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.82
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 8-amino-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O2S.ClH/c1-10(2,3)15-9(14)13-6-11(7-13)8(12)4-5-16-11;/h8H,4-7,12H2,1-3H3;1H
Clé InChI
ACDVVIIBJOIANM-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482211
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482211