Key Documents
ENAH2C557FB0
Enamine
ethyl 2-aminospiro[3.3]heptane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.71
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-aminospiro[3.3]heptane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c1-2-13-8(12)10(11)6-9(7-10)4-3-5-9;/h2-7,11H2,1H3;1H
Clé InChI
SUFUMVCNXOXEJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481063
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481063