Key Documents
ENAH2C557F16
Enamine
4-(propan-2-yl)pyrimidin-5-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.11
Numéro MDL:
Iupac Name
4-isopropylpyrimidin-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c1-5(2)7-6(8)3-9-4-10-7;;/h3-5H,8H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
MOEMEEFXNFNTKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478953
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478953