Principaux documents
ENAH2C557D2A
Enamine
ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2-(trifluoromethyl)butanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.11
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2-(trifluoromethyl)butanoate
Inchi Code
1S/C7H6F6O3/c1-2-16-5(15)3(6(8,9)10)4(14)7(11,12)13/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
SGTISEJLUUFWFM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478099