Principaux documents
ENAH2C557C97
Enamine
2-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FNO.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-11)2-3-8(9)10;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3;1H
Clé InChI
YVNSVRBIQUFWOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477556
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477556