Principaux documents
ENAH2C557C59
Enamine
4-[methyl(prop-2-en-1-yl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-{[allyl(methyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4S/c1-3-8-12(2)17(15,16)10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,14)
Clé InChI
NTIZOERQCSXKJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477331
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477331