Principaux documents
ENAH2C557A34
Enamine
tert-butyl 8-ethynyl-6-azabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.33
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1S,5R)-8-ethynyl-6-azabicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H21NO2/c1-5-11-10-7-6-8-12(11)15(9-10)13(16)17-14(2,3)4/h1,10-12H,6-9H2,2-4H3
Clé InChI
KTIFJSCMYOWVAO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477062
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477062