Principaux documents
ENAH2C5579ED
Enamine
octahydro-1H-pyrimido[1,6-a]piperazin-6-one dihydrochloride
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
2.5 G
2 389,40 €
5 G
3 537,30 €
10 G
5 245,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-6474647-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
2.5 G
2 389,40 €
5 G
3 537,30 €
10 G
5 245,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6474647-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
octahydro-6H-pyrazino[1,2-c]pyrimidin-6-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3O.2ClH/c11-7-9-2-1-6-5-8-3-4-10(6)7;;/h6,8H,1-5H2,(H,9,11);2*1H
Clé InChI
BTRFTLXEHAVVNK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474647
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474647