ENAH2C5579EB
Enamine
8-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobromide
Réf. du fournisseur: EN300-6474584-50MG
663,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6474584-50MG
663,00 €
Iupac Name
8-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-6-ol hydrobromide
Inchi Code
1S/C9H10BrNO.BrH/c10-9-4-7(12)3-6-1-2-11-5-8(6)9;/h3-4,11-12H,1-2,5H2;1H
Clé InChI
GNPQBIJTGWORGS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474584