Principaux documents
ENAH2C5579A0
Enamine
tert-butyl 3-[imino(methyl)oxo-lambda6-sulfanyl]azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(amino(methyl)(oxo)-lambda6-sulfaneylidene)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H18N2O3S/c1-9(2,3)14-8(12)11-5-7(6-11)15(4,10)13/h5-6H2,1-4H3,(H2,10,13)
Clé InChI
CYTKXIXJADIDPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473567
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6473567