Documents
ENAH2C5577EC
Enamine
5-formyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.13
Numéro MDL:
Iupac Name
5-formyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3O/c1-9-6(4-10)5(2-7)3-8-9/h3-4H,1H3
Clé InChI
VADZNOQCWWTFLI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6380950
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6380950