Principaux documents
ENAH2C557771
Enamine
4-bromo-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.01
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2O/c7-4-1-5(12-3-11-4)13-2-6(8,9)10/h1,3H,2H2
Clé InChI
MNYQKSCEFKEYNF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5174199
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5174199