Principaux documents
ENAH2C557678
Enamine
3-bromo-2-chloro-5-(2-nitroprop-1-en-1-yl)thiophene
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-3347056-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.54
Réf. du fournisseur: EN300-3347056-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(E)-3-bromo-2-chloro-5-(2-nitroprop-1-en-1-yl)thiophene
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2S/c1-4(10(11)12)2-5-3-6(8)7(9)13-5/h2-3H,1H3/b4-2+
Clé InChI
RUPPCELDZDHUQR-DUXPYHPUSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3347056
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3347056