ENAH2C557646
Enamine
2-fluoro-3-(propan-2-yl)benzoic acid
Réf. du fournisseur: EN300-3126043-50MG
433,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-3126043-50MG
433,70 €
Iupac Name
2-fluoro-3-isopropylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO2/c1-6(2)7-4-3-5-8(9(7)11)10(12)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
LSPSVPIJTNNZMS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3126043