Principaux documents
ENAH2C5575CE
Enamine
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylacetamide
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
5 G
3 486,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-2954465-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
5 G
3 486,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2954465-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
52-53
Iupac Name
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylacetamide
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-10(9(12)7-11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,11H,7H2,1H3
Clé InChI
PNEABRNAYDDYJK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954465
Melting Point
52-53
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2954465