Principaux documents
ENAH2C557505
Enamine
2-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid hydrochloride
50 MG
663,00 €
100 MG
868,40 €
250 MG
1 236,30 €
500 MG
1 948,70 €
1 G
2 499,90 €
2.5 G
4 899,70 €
5 G
7 248,80 €
10 G
10 745,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-2010006-50MG
663,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
663,00 €
100 MG
868,40 €
250 MG
1 236,30 €
500 MG
1 948,70 €
1 G
2 499,90 €
2.5 G
4 899,70 €
5 G
7 248,80 €
10 G
10 745,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2010006-50MG
663,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-aminobicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO2.ClH/c8-7(6(9)10)2-1-4-3-5(4)7;/h4-5H,1-3,8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
PKOOXLMSMPBKPB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010006
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010006