Principaux documents
ENAH2C557384
Enamine
2-(ethenesulfonyl)ethan-1-ol
50 MG
362,20 €
100 MG
518,20 €
250 MG
719,70 €
500 MG
1 107,10 €
1 G
1 406,10 €
2.5 G
2 713,90 €
5 G
3 993,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-2009772-50MG
362,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
362,20 €
100 MG
518,20 €
250 MG
719,70 €
500 MG
1 107,10 €
1 G
1 406,10 €
2.5 G
2 713,90 €
5 G
3 993,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-2009772-50MG
362,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(vinylsulfonyl)ethanol
Inchi Code
1S/C4H8O3S/c1-2-8(6,7)4-3-5/h2,5H,1,3-4H2
Clé InChI
MDNRSTYOUUKRGH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009772
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009772